スキップする
D3035
デオキシリボ核酸 ヒト胎盤由来
buffered aqueous solution, sexed, female
別名:
DNA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
0.1 mg
在庫数0
¥24,400
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
41106310
NACRES:
NA.52
MDL number:
eCl@ss:
32160414
Biological source:
human placenta
Form:
buffered aqueous solution
Storage temp.:
−20°C
¥24,400
在庫数0
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human placenta
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC2C(OC(C2)N)CO[P](=O)(OC3C(OC(C3)N)CO)O)(OCC1OC(CC1O)N)O
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
General description
ヒト胎盤DNAは1人の女性ドナーの胎盤から単離され、一部の母系DNAが含まれると考えられる。 性別はDNAプローブを用いたハイブリダイゼーションにより判定されました。
Application
ヒト胎盤由来のデオキシリボ核酸は、以下の用途に用いられています。
  • DNA定量法の効率を比較する
  • 膀胱癌細胞株由来のDNAサンプルのリアルタイムPCR解析の標準物質として
  • 循環血中のDNA断片化の度合いを測定する内部参照化合物として。
  • ヒト染色体22q11のlow copy repeat領域を特定する制限消化分析
  • ヒトおよび霊長類の異種間でのDNA中の70-bp P5エクソン配列の比較に
  • 正常ヒト組織と比べた遺伝子コピー相対数の算出に
  • PCR反応に
サザンハイブリダイゼ-ション用です。
Other Notes
DNAの溶液は、1 mMのEDTAを含有する10 mMトリス溶液として、静菌剤なしで、4℃、pH 7.5~8で数ヵ月間良好に保存されました。約25 μg/mLの低濃度(μg/mL)のDNAは、プラスチックチューブの表面に吸収される傾向があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
262012D4154
description
buffered aqueous solution, sexed, female
description
Purified DNA from salmon testes. Absorption (0.001% solution in phosphate buffer, pH 7.0, 260 nm): ≥0.155.
description
pUC18, buffered aqueous solution
biological source
human placenta
biological source
-
biological source
Escherichia coli (RRI)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
buffered aqueous solution
form
solid
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D3035-.1MG: + D3035-VAR: + D3035-.5MG: + D3035-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Hello I would like to know if this product contains RNA and if so, do you know the approximate amount of RNA/DNA ? Thank you in advance
    1 回答
    1. This product is a purified DNA preparation from human placenta, however this material is not tested for the presence of RNA.
      役に立ちましたか?
  2. Hi, Could you please clarify what is the concentration (and the volume) of the D3035 product. Thank you
    1 回答
    1. The concentration will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d3035#product-documentation
      The volume will depend on the pack size ordered and the concentration.
      For instance, a 0.5 mg pack at 0.05 mg/ml will have a volume of at least 10ml.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー