スキップする
D4772
ブルーデキストラン
BioReagent
別名:
デキストランブルー from Leuconostoc mesenteroides
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 vial
出荷予測2026年10月19日from市川市大町368
¥10,300
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
¥10,300
出荷予測2026年10月19日詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mol wt
~2,000,000
packaging
vial of 50 mg
storage temp.
−20°C
General description
ブルーデキストランはデキストランの誘導体であり、高分子量グルコースポリマーです。
Application
ブルーデキストランは、中空マイクロニードル(HMN)の質量流量能力における単相流体染料として使用されています。ゲル濾過クロマトグラフィーにおける標準物質としても使用されています。
Biochem/physiol Actions
ブルーデキストランはアフィニティクロマトグラフィー、ゲル濾過クロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィーにおいておよび分子量マーカーとして用いられます。 ブルーデキストランはアルツハイマー病の研究に用いられています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
900080371490475
description
BioReagent
description
average mol wt 5,000
description
average mol wt 20,000
description
average mol wt 10,000
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
packaging
vial of 50 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
mol wt
~2,000,000
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 10,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ブルーデキストラン
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)