スキップする
S2015
SSC バッファー 20×濃縮液
for Northern and Southern blotting, solution
別名:
20X SSPE Buffer, SSPE hybridization buffer, Saline-sodium phosphate-EDTA buffer
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 L
カートの在庫状況を確認する
¥15,200
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
¥15,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected
storage temp.
room temp
General description
SSPE Buffer 20x液は、サザンハイブリダイゼーション法およびノーザンハイブリダイゼーション法の標準試薬です。本液体は、そのまま使用することも、必要に応じて希釈することもできます。
Application
適した用途:
  • ノーザンブロットおよびサザンブロット用のハイブリダイゼーションバッファー
  • マイクロアレイ用洗浄バッファー
Features and Benefits
  • そのまま使用可能な便利な液体
  • ハイブリダイゼーションでの多目的使用
Preparation Note
SSPE Buffer 20xは、0.02M EDTAと2.98M NaClを含む0.2Mリン酸緩衝液(pH 7.4)です。
Disclaimer
White precipitate/cloudiness may occur after cold shipping/storage due to salt crystallization (normal); re-dissolve by warming at 37 °C for 1–2 h with occasional swirling and use once clear.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S6639S8140SRE0068
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solution
form
solution
form
powder blend
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
foreign activity
DNAse, none detected, Exonuclease, none detected, RNAse, none detected, Endonuclease, none detected, NICKase, none detected
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected
foreign activity
-
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)