Merck
P0914
Sigma-Aldrich
タンパク質標準品
Micro Standard, liquid
別名:
アルブミン, ウシ血清由来, タンパク質スタンダード
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
形状
liquid
含みます
0.05% sodium azide as preservative
包装
ampule of 1 mL
テクニック
ELISA: suitable
clear colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
あらゆるタンパク質アッセイ用の濃縮溶液。
タンパク質スタンダードは、次の用途で使用されています:
  • ビシンコニン酸によるタンパク質放出の定量におけるスタンダードとして
  • ブラッドフォードアッセイによる尿素の定量におけるスタンダードとして
  • 未変性ポリアクリルアミドゲル電気泳動によるタンパク質の定量のための分子量マーカーとして
すべてのタンパク質アッセイのタンパク質スタンダードとして密封アンプルにより、すべてのアッセイで濃度が正しいことが保証されます。
包装
密閉アンプル入り
その他情報
1 mg ウシ血清アルブミン/mL 0.15 M NaCl
適合性
本製品は、Bicinchoninic Acid (BCA) methodによるタンパク質定量に広く用いられています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
P0914-10AMP-KC:
80698:
P0914-1AMP-PW:
P0914-1AMP:
P0914-5AMP-KC:
P0914-10AMP:
P0914-BULK:
P0914-5AMP:
P0914-VAR:
P0914-10AMP-CH:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alexander Pekarsky et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 42(10), 1611-1624 (2019-07-04)
In biotechnological processes, technical failures in the upstream process often lead to batch loss. It is of great interest to investigate the empirical impact of technical failures to understand and mitigate their impact accurately and reduce economic damage. We investigated
Screening and characterization of a novel esterase from a metagenomic library
Yun-Jung K, et al.
Protein Expression and Purification, 45(2), 315-323 (2006)
Alexander Pekarsky et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 44(6), 1049-1061 (2021-01-26)
Technical failures lead to deviations in process parameters that can exceed studied process boundaries. The impact on cell and target protein is often unknown. However, investigations on common technical failures might yield interesting insights into process and protein robustness. Recently
Mudalige Don Hiranya Jayasanka Senavirathna et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 95(1), e10834-e10834 (2023-01-13)
This study demonstrated the temporal variation of 2-methylisoborneol (2-MIB) and geosmin (GSM) production of two filamentous cyanobacteria species Pseudanabaena galeata (NIES-512; planktonic) and Phormidium ambiguum (NIES-2119; benthic) exposed to high light intensity (950-1000 μmol m-2  s-1 photosynthetically active radiation). The production of
Shouliang Xiong et al.
Bioengineered, 12(2), 11138-11155 (2021-11-17)
Osteoarthritis (OA) is characterized by destruction of articular cartilage with an imbalance between synthesis and degradation of extracellular matrix (ECM). In the current study, we explored the role of microRNA-34a (miR-34a) and the behind epigenetic mechanism in the degradation of
資料
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
プロトコル
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
関連コンテンツ
さまざまなサンプルのタンパク質濃度を正確に測定するためのタンパク質定量法、試薬、イムノアッセイ技術
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.