アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]27/D +12°, c = 1 in methanol(lit.)
色
white
mp
227-233 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mg/mL (stable at least a week at 4°C.)
DMSO: 10 mg/mL (stable at least six weeks at −20°C.)
methanol: 10 mg/mL
H2O: insoluble
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
viruses
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@](C)(CO)[C@H](O)CC[C@]3(C)[C@]14CC[C@](O)(CO)[C@]([H])(C2)C4
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI Key
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
遺伝子情報
human ... POLA1(5422) , POLD1(5424) , POLG(5428)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0781-10MG-PW:
A0781-1MG:
A0781-1MG-PW:
A0781-VAR:
A0781-10MG:
A0781-5MG-PW:
A0781-BULK:
A0781-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.