製品名
Camptothecin, Camptotheca acuminata, A cell-permeable DNA topoisomerase I inhibitor.
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
pale yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 40 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N21Cc3c(nc5c(c3)cccc5)C2=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C1=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
InChI Key
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
DNA topoisomerase 1
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Staron, K., et al. 1994. Carcinogenesis 15, 2953.
Tanizawa, A., et al. 1994. J. Natl. Cancer Inst. 86, 836.
Gorczyca, W., et al. 1993. Toxicol. Lett.67, 249.
Onishi, Y., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1175, 147.
Pantazis, P., et al. 1993. Int. J. Cancer53, 863.
Morham, S.G., and Shuman, S. 1992. J. Biol. Chem.267, 15984.
Hertzberg, R.P., et al. 1990. Biochem. J.28, 4629.
Hertzberg, R.P., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 19287.
Hsiang, Y.H., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 14873.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
208925-0GM:
208925-MG:
208925-50MG:
試験成績書(COA)