Merck
R7772
Sigma-Aldrich
ロスコビチン
≥98% (TLC)
別名:
2-(R)-[[9-(1-メチルエチル)-6-[(フェニルメチル)アミノ]-9H-プリン-2-イル]アミノ]-1-ブタノール, 6-(ベンジルアミノ)-2(R)-[[1-(ヒドロキシメチル)プロピル]アミノ]-9-イソプロピルプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H26N6O
CAS番号:
分子量:
354.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
mp
106-107 °C
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](CO)Nc1nc(NCc2ccccc2)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C19H26N6O/c1-4-15(11-26)22-19-23-17(20-10-14-8-6-5-7-9-14)16-18(24-19)25(12-21-16)13(2)3/h5-9,12-13,15,26H,4,10-11H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)/t15-/m1/s1
InChI Key
BTIHMVBBUGXLCJ-OAHLLOKOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Roscovitineは以下の用途に使用されています:
  • ブタ卵母細胞を前培養するためのp34cdc2/サイクリンBキナーゼの阻害剤
  • In vitroで成体ヤギの卵丘-卵母細胞複合体(COC)を未成熟化するためのTCM199培地のサプリメントとして
  • 星状細胞(アストロサイト)馴化培地のサイクリン依存性キナーゼ5(CDK5)阻害剤として
  • hESCを処理するための培地のCDK2阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
Roscovitine(ロスコビチン)はプリン由来の阻害剤であり、がん細胞のアポトーシスを刺激します。また、これはマイトジェン活性化タンパク質キナーゼ(MAPK)およびM期促進因子(MPF)キナーゼ活性に対する阻害作用を有します。Roscovitineは減数分裂を停止させるため、胚発生が阻止されることが知られています。
ロスコビチンは、サイクリン依存性キナーゼの強力な選択的阻害剤です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のCDKのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、アポトーシスの研究にとって注目の製品です。こちらをクリックして、特徴のあるより多くのアポトーシス製品をご覧ください。その他の研究領域の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
法的情報
CNRSとのライセンス契約に基づき販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R7772-BULK:
R7772-VAR:
R7772-1MG:
R7772-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Purvalanol B ≥97% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P5234
Purvalanol B
Aftin-4 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1578
Aftin-4
NU6140 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1323
NU6140
API-1
Sigma-Aldrich
SML1342
API-1
R547 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1254
R547
Birth of piglets after transferring of in vitro-produced embryos pre-matured with R-roscovitine
Coy P, et al.
Reproduction (Cambridge, England), 129(6), 747-755 (2005)
Advances in Putrescine Research and Application, 4-4 (2013)
Qian Liang et al.
Scientific reports, 3, 2932-2932 (2013-10-15)
Epithelial-mesenchymal transition is a change of cellular plasticity critical for embryonic development and tumor metastasis. CDK5 is a proline-directed serine/threonine kinase playing important roles in cancer progression. Here we show that CDK5 is commonly overexpressed and significantly correlated with several
Eva Maria Putz et al.
Cell reports, 4(3), 437-444 (2013-08-13)
The transcription factor STAT1 is important in natural killer (NK) cells, which provide immediate defense against tumor and virally infected cells. We show that mutation of a single phosphorylation site (Stat1-S727A) enhances NK cell cytotoxicity against a range of tumor
Bich Na Shin et al.
Scientific reports, 9(1), 13032-13032 (2019-09-12)
Abnormal activation of cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) is associated with pathophysiological conditions. Ischemic preconditioning (IPC) can provide neuroprotective effects against subsequent lethal ischemic insult. The objective of this study was to determine how Cdk5 and related molecules could affect neuroprotection
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.