Merck
H8627
Sigma-Aldrich
ヒドロキシ尿素
98% (elemental analysis), powder, RNR inhibitor
別名:
ヒドロキシカルバミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONHOH
CAS番号:
分子量:
76.05
Beilstein:
1741548
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ヒドロキシ尿素, 98%, powder
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
InChI Key
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドロキシ尿素は尿素のヒドロキシル化アナログです。胎児ヘモグロビン(HbF)のレベルを増加させるのに有益であり、その結果、鎌状赤血球貧血症患者における重篤な危機の頻度および輸血の必要性を減少させます。ヒドロキシ尿素は細胞周期の S 期に特異性を示し、G1 から S 期における細胞の停止につながります。 この非アルキル化 S 期特異的骨髄抑制剤は、血小板に特異的ではない作用機序を有しています。
アプリケーション
ヒドロキシ尿素の用途:
  • MCF-7ヒト乳がん細胞における細胞周期同期化、分裂酵母苗の一次根、
  • 細胞生存率および細胞周期アッセイにおける寄生虫メキシコリーシュマニアの処理用薬剤
  • Caki対照およびCD9ノックダウン細胞における細胞接着および運動性アッセイにおける阻害薬
生物化学的/生理学的作用
抗腫瘍薬。フリ-ラジカルであるニトロキシドを形成し、これが酵素活性部位にチロシルフリ-ラジカルを結合させることにより、リボヌクレオシドレダクタ-ゼを不活化します。デオキシヌクレオチドの合成をブロックすることでDNA合成をブロックし、またS期での同期や細胞死を誘導します。
特徴および利点
この化合物はアポトーシス研究向けの注目の製品です。さらに特徴があるアポトーシス製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H8627-BULK:
H8627-10G:
H8627-VAR:
H8627-1G:
H8627-100G:
H8627-5G:
H8627-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Flow cytometric chromosome sorting in plants: the next generation
Vrana J, et al.
Methods, 57(3), 331-337 (2012)
Hydroxyurea Toxicity
Jinna S and Khandhar PB
StatPearls [Internet] (2019)
The utility of tetraspanin CD9 as a biomarker for metastatic clear cell renal cell carcinoma
Garner JM, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 471(1), 21-25 (2016)
Mus81, Rhp51(Rad51), and Rqh1 form an epistatic pathway required for the S-phase DNA damage checkpoint.
Willis N and Rhind N
Molecular Biology of the Cell, 20(3), 819-833 (2009)
Activity of hydroxyurea against Leishmania mexicana
Martinez-Rojano H, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 52(10), 3642-3647 (2008)
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.