アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C2N=C([C@H]4NCCC4)NC3=O.C
InChI
1S/C14H12ClN3O2.CH4/c15-7-3-4-10-8(6-7)11-12(20-10)14(19)18-13(17-11)9-2-1-5-16-9;/h3-4,6,9,16H,1-2,5H2,(H,17,18,19);1H4/t9-;/m0./s1
InChI Key
UYBMDYGAVMHMGF-FVGYRXGTSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1401-25MG:
SML1401-VAR:
SML1401-5MG:
SML1401-BULK:
試験成績書(COA)