由来生物
synthetic (organic)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
186-188 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI Key
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
遺伝子情報
human ... DTYMK(1841)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- iSCNT由来の胚盤胞の増殖を評価するための、最小必須培地のヌクレオチド源として
- 抗ニューログラニン(NRGN)抗体の作成に用いるダルベッコ′改変イーグル培地(DMEM)選択培地への添加物として
- マウスリンパ腫細胞の洗浄用のTHMG(チミジン、ヒポキサンチン、グリシン、メトトレキサート)およびTHGストック溶液の調製
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1895-VAR:
T1895-1G:
T1895-10G:
2560080:
T1895-25G:
T1895-5G:
T1895-BULK:
試験成績書(COA)