Merck
5.43808
Supelco
Acetic acid
100%, for HPLC LiChropur
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
51242002
EC Index Number:
200-580-7
NACRES:
NA.21
認証:
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
pH:
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
製品名
酢酸, for HPLC LiChropur
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
15.4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (alkalimetric)
フォーム
liquid
自己発火温度
485 °C
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
動粘度
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
転移温度
flash point 39 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.02 ppm
Ca: ≤10.0 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤0.20 ppm
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aceticacid 100% is a high-purity chemical reagent used for high-performance liquidchromatography (HPLC) applications. It is used as a mobile phase modifier orsolvent additive to adjust the pH and enhance the separation of analytes.
アプリケーション
Acetic acid 100% can be used to adjust the pH of the sodium heptane sulfonate solution for the subsequent analysis of aciclovir and ganciclovir in human plasma by liquid chromatography–spectrofluorimetric method.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
酢酸 glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
酢酸
酢酸 for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
45726
酢酸
氷酢酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
氷酢酸
氷酢酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1748
氷酢酸
Analysis of phenolic constituents of biological interest in red wines by high-performance liquid chromatography
Lopez M, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2) (2001)
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.