Merck
79714
Supelco
酢酸ナトリウム
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (NT)
別名:
酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥6,060
¥6,060
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥6,060
About This Item
化学式:
CH3COONa
CAS番号:
分子量:
82.03
Beilstein:
3595639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
¥6,060
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.0-101.0% (NT)
フォーム
solid
自己発火温度
1112 °F
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
pH
8.5-10.5
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 10%, clear, colorless
UV吸収
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
SMILES記法
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD.: This study utilizes sodium acetate in a novel automated method for xylanase activity measurement, enhancing analytical efficiency and precision (Cürten et al., 2018).
  • Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus.: The study uses sodium acetate for preparing bacterial antigens, showing its utility in microbiological and immunological analyses (Lancefield and Perlmann, 1952).
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
79714-50G:
79714-100ML:
79714-250G:
79714-BULK:
79714-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6