Merck
63961
Supelco
トリエチルアミン 塩酸塩
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥16,100
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥16,100
About This Item
化学式:
(C2H5)3N · HCl
CAS番号:
分子量:
137.65
Beilstein:
3906409
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.0-101.0% (AT)
フォーム
solid
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤1.0% water
mp
256-259 °C
261 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
λ
in H2O (3 g in 30 mL)
UV吸収
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
InChI Key
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
63961-50G:
63961-VAR:
63961-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1