Merck
A6283
Sigma-Aldrich
酢酸
glacial, ReagentPlus®, ≥99%
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.07 (vs air)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
glycerol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酢酸は脂肪族有機酸です。酢酸は吸湿性、腐食性の液体で、酢のような臭いがあります。酢酸は、マンガン塩またはコバルト塩の存在下でアセトアルデヒドを酸化して合成できます。酢酸は、無水酢酸、セルロースアセテートおよび酢酸エステルの合成に使用されます。史料の分解に対する酢酸の影響が分析されています。
アプリケーション
酢酸 (AcOH)は以下として使用できます:      
  • 臭素化、加水分解、加溶媒分解、還元、水素化などの多くの有機反応における反応溶媒。      
  • 有機金属化合物のプロトン分解における試薬。
  • 電子豊富な芳香族化合物のアセチル化のためのアセチル化剤。      
  • インドールと芳香族アルデヒドの縮合反応によりジ(インドリル)メタンを合成するための触媒。      
  • ホウ酸触媒の存在下で芳香族アルデヒド、1,3-ジカルボニル化合物、および尿素のビギネリ反応を介して3,4-ジヒドロピリミジン-2(1H)-オン誘導体を調製するための溶媒系。
酢酸は以下の用途にも使用できます:     
  • アルケンからラクトンへの変換に酢酸マンガン(III)/AcOH触媒系を使用。      
  • H2O2の存在下で 2-メチルナフタレンを2-メチル-1-ナフトールに酸化するために鉄塩/AcOHを使用。
特徴および利点
  • 多くの試薬に対する優れた安定性
  • この試薬における有機化合物の優れた溶解性
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A6283-100ML:4548173186795
A6283-500ML:4548173186801
A6283-2.5L:4548173304373
A6283-EW:
A6283-18L:
A6283-BULK:
A6283-4X100ML:
2530003:
A6283-1L:4548174011409
A6283-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)
Ash M and Ash I.
Handbook of Preservatives, 266-266 (2004)
Effects of NO2 and acetic acid on the stability of historic paper.
Menart Eet al.
Cellulose, 21(5), 3701-3713 (2014)
Acetic acid catalyzed carbon aerogels.
Brandt R, et al.
Journal of Porous Materials, 10(3), 171-178 (2003)
Maize Kernels-Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining.
Kladnik A.
Bio-protocol, 3(15), e835-e835 (2013)
プロトコル
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.