Merck
18597
Supelco
重炭酸トリエチルアンモニウムバッファー
1 M, suitable for HPLC, LiChropur
別名:
炭酸水素トリエチルアンモニウムバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
3624751
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161702
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
品質
LiChropur
濃度
1 M
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.05% non-volatile matter
pH
8.4-8.6 (20 °C in neat)
密度
1.015-1.024
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
InChI Key
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triethylammonium bicarbonate buffer is a commonly used chromatographic eluent, volatile buffer, mobile phase and ion-pairing agent for the purification of nucleic acids and biomolecules.
アプリケーション
Triethylammonium bicarbonate (TEAB) buffer may be used for studying proteins or noncovalent protein macromolecular complexes under “nondenaturing” conditions by electrospray ionization.
イオン交換クロマトグラフィーや電気泳動に使用するバッファー。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
18597-BULK:
18597-500ML:
18597-VAR:
18597-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improved preparation of 2 M triethylammonium bicarbonate
Carlson M, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 8(3-4), 37-39 (2015)
D Lemaire et al.
Analytical chemistry, 73(8), 1699-1706 (2001-05-08)
The use of triethylammonium bicarbonate (TEAB) solution in electrospray mass spectrometry proved to be a very efficient way for studying proteins or noncovalent protein complexes under "nondenaturing" conditions. The low charge states observed in the mass spectra improve the separation
Peng Zhao et al.
Autophagy, 16(12), 2180-2192 (2020-01-28)
In plants, macroautophagy/autophagy has mainly been associated with stress-related processes but how it impacts normal physiological and developmental processes remains largely unexplored. Pollen germination is the critical first step toward fertilization in flowering plants. It is metabolically demanding and relies