Merck
5.43827
Supelco
Sulfuric acid
98%, for HPLC LiChropur
別名:
Sulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
製品名
硫酸, for HPLC LiChropur
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
アッセイ
≥98% (alkalimetric)
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Na: ≤0.50 ppm
保管温度
no temp limit
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
硫酸 溶液 for 1000 ml, c(H&#8322;SO&#8324;) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol&#174;
Supelco
1.09982
硫酸 溶液
硫酸 溶液 c(H2SO4) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur&#174;, reag. USP
Supelco
1.09074
硫酸 溶液
硫酸 Ultrapur
Supelco
1.01516
硫酸
硫酸濃縮溶液 0.1&#160;M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Supelco
68279
硫酸濃縮溶液