Merck
PHR1748
Supelco
氷酢酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
酢酸, 氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1005706
蒸気密度
2.07 (vs air)
APIファミリー
glacial acetic acid
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
包装
ampule of 3x1.5 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
氷酢酸は、水を含まない単純なモノカルボン酸です。医薬品としては、細菌感染症を治療する抗菌軟膏剤として一般に使用されています。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらの物質は、製薬会社での出庫試験、製薬会社による定性的および定量的分析法の開発、食品および飲料品質管理試験、およびその他の校正要件を含む分析用途への使用に適しています。
氷酢酸は、滴定法およびガスクロマトグラフィーによる原料中および製剤中の分析物の測定において標準物質として使用できます。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を参照するには、下の欄にLRAC2954と入力してください。これはあくまで証明書の例であり、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらでご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
関連製品
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1748-1.5ML-PW:
PHR1748-3X1.5ML:4548173961224
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
酢酸 溶液 suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
45754
酢酸 溶液
酢酸 溶液 for 500 ml, c(CH₃COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Supelco
1.09951
酢酸 溶液
Quantitative analysis of volatile fatty acids in aqueous solution by gas chromatography
Mahadevan V and Stenroos L
Analytical Chemistry, 39(13), 1652-1654 (1967)
Part 5: Pharmaceutical Manufacturing
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 1083-1083 (2005)
Glacial Acetic Acid
USP43/NF38: United States Pharmacopei and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 36(3), 77-77 (2018)
B S Nagoba et al.
Journal of infection and public health, 6(6), 410-415 (2013-09-04)
Pseudomonas aeruginosa is a significant cause of burn wound infections and, skin and soft tissue infections. The antiseptic management is an integral part of the management of wound infections and is essential to control wound infection. Although commonly used, concerns
プロトコル
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.