Merck
1005706
USP
氷酢酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
酢酸, エタン酸, メタンカルボン酸, 氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 1.5 ML
¥64,900
¥64,900
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 1.5 ML
¥64,900
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥64,900
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
2.07 (vs air)
APIファミリー
glacial acetic acid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
メーカー/製品名
USP
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
氷酢酸は、無水状態の純粋な酢酸を表す慣用名です。澄明な吸湿性の弱酸で、通常は99.5~100%の濃度です。ドイツ語の「Eisessig(氷酢)」と同様、「氷」という名称は、室温(16.6°Cまたは61.9 °F)をわずかに下回る温度で形成される、氷に似た結晶のことを指しています。弱酸に分類されていますが、氷酢酸は腐食性の毒であり、ヒトの組織と接触すると有害な場合や死に至る場合もあります。氷酢酸の不適切な保存や取扱いにより固有のリスクが生じる場合があり、適切に希釈しないと、患者に傷害を与える可能性があります。[1]酢酸はペプチド製剤における一般的な対イオンです。[2]
氷酢酸USP標準品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイに使用するための氷酢酸USP標準品。米国薬局方(USP)総論に従って、UV検出器を備えた液体クロマトグラフィーを用いた、標準溶液の調製にも使用されます。[2]USP-NFに公表された公式のモノグラフに基づき、よく特性評価されたこれらの物質的試料は、ペプチドベースの医薬品の同一性、強度、品質、純度を確保するために、製薬および関連産業界による試験に使用されます。
詳細については、USP(米国薬局方)のモノグラフ、テリパラチド、USPNF 2021 ISSUE 6741を参照してください。
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
販売制限が適用される場合があります。
関連製品
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1005706-3X1.5ML:4548173359243
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
酢酸 glacial, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
338826
酢酸
酢酸 glacial, ACS reagent, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
695092
酢酸
ACETIC ACID IN PEPTIDES
USP43-NF38 - 6741:United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(5) (2017)
Glacial Acetic Acid Adverse Events: Case Reports and Review of the Literature
Doles W, et al.
Hospital pharmacy (2015)
Acetic acid in peptides
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(5), 6741-6741 (2017)
Takashi Taniguchi et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(2), 517-526 (2014-11-12)
Fli-1, a potential predisposing factor for systemic sclerosis (SSc), is constitutively down-regulated in the lesional skin of patients with SSc by an epigenetic mechanism. To investigate the impact of Fli-1 deficiency on the induction of an SSc phenotype in various
Isabelle Brunet et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3230-3240 (2014-06-18)
Autonomic sympathetic nerves innervate peripheral resistance arteries, thereby regulating vascular tone and controlling blood supply to organs. Despite the fundamental importance of blood flow control, how sympathetic arterial innervation develops remains largely unknown. Here, we identified the axon guidance cue
プロトコル
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf