Merck
89273
Supelco
Borate buffer
suitable for HPLC, LiChropur, 0.127-0.140 M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161705
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
品質
LiChropur
濃度
0.127-0.140 M
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.330-1.340
pH
10.0-10.4
密度
1.000-1.020 g/mL at 20 °C
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤0.08
λ: 220 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89273-BULK:
89273-100ML:4548173354125
89273-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2