Merck
93350
Sigma-Aldrich
トリズマ® 塩基
≥99.7% (T), crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product name
トリズマ® 塩基, puriss. p.a., ≥99.7% (T)
詳細
aminopeptidase substrate
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.7% (T)
形状
crystalline
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O)
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
溶解性
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 230 nm Amax: ≤0.6
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 430 nm Amax: ≤0.01
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリスは、生化学および分子生物学で使用される確立されたバシメトリック標準および緩衝液です。また、単剤で緩衝液として、またはTris-EDTA (TE)緩衝液、Tris-酢酸-EDTA (TAE)緩衝液、 Tris-ホウ酸-EDTA (TBE)緩衝液などのような混合緩衝液の成分として使用される場合があります。これは高純度で、基本的に安定であり、比較的非吸湿性で、高い等量を有します。
アプリケーション
トリス塩基は以下の用途で使用されています:
  • PCR産物のゲル電気泳動に使用されるTAEアガロースゲル用TAE緩衝液の調製に
  • SDS-PAGE用のサンプル緩衝液の構成要素として
  • IEC(イオン交換クロマトグラフィー)緩衝液の調製に
その他情報
Trizma製品を簡単に比較検討できるTrizma規格表をご参照ください。
すべてのバッファーの pH は、温度や濃度に依存します。トリスバッファーのpHは、温度が 1°C下がるごとに0.03 上昇し、10 倍希釈によって約 0.03 ~ 0.05 減少します。
厳密なアプリケーションでは、適切に校正した、ガラス/甘汞電極の pH メーターを使用してください。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93350-BULK:
93350-100G:
93350-500G:
93350-1KG:
93350-VAR:
93350-6X500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantitative determination of titin and nebulin in poultry meat by SDS-PAGE with an internal standard.
Tomaszewska-Gras J, et al.
Meat Science, 62(1), 61-66 (2002)
a-Synuclein Aggregation Monitored by Thioflavin T Fluorescence Assay.
Wordehoff M and Hoyer W
Bio-protocol, 8(14) (2018)
In vivo Analysis of Cyclic di-GMP Cyclase and Phosphodiesterase Activity in Escherichia coli Using a Vc2 Riboswitch-based Assay.
Liu Y, et al.
Journal of Bacteriology (2017)
Tri (hydroxymethyl) aminomethane as Acidimetric Standard.
Fossum J, et al.
Analytical Chemistry, 23(3), 491-493 (1951)
Preparation of Buffers for Use in Enzyme Studies.
Gomori G
Methods in Enzymology, 1, 138-146 (1955)