Merck
457116
Sigma-Aldrich
デカン
anhydrous, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8CH3
CAS番号:
分子量:
142.28
Beilstein:
1696981
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
グレード:
anhydrous
アッセイ:
≥99%
bp:
174 °C (lit.)
蒸気圧:
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
410 °F
expl. lim.
2.6 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デカン(C10H12)は非環式の飽和炭化水素です。
アプリケーション
デカンはナノ結晶の懸濁のための溶媒として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
デカン‐1,2-ジオール誘導体はがんの進行を抑える可能性があります。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
457116-200L:
457116-1L:
457116-VAR:
457116-8L:
457116-BULK:
457116-100ML:
457116-2L:
457116-4X2L:
457116-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Chemistry, An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (2016)
Optical Properties of CdSe/ZnS Nanocrystals
Gaigalas AK, et al.
Journal of research of the national institute of standards and technology, (119), 610-628 (2014)
Hyunjoong Chung et al.
Nature communications, 9(1), 278-278 (2018-01-20)
Martensitic transition is a solid-state phase transition involving cooperative movement of atoms, mostly studied in metallurgy. The main characteristics are low transition barrier, ultrafast kinetics, and structural reversibility. They are rarely observed in molecular crystals, and hence the origin and
3D simulation of DI diesel combustion and pollutant formation using a two-component reference fuel.
Barths H, et al.
Oil & Gas Science and Technology, 54(2), 233-244 (1999)
Brocilo D, et al.
IEEE International Conference on Dielectric Liquids (ICDL). 2011 null
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane