850156P
Avanti
18:1 PI(3,4,5)P3
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′,5′-trisphosphate) (ammonium salt), powder
別名:
1,2-ジ-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-[ホスホイノシトール-3,4,5-トリリン酸] (アンモニウム塩); PIP3[3′,4′,5′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850156P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850156P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850156P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI Key
CTYBALUTLRWYAN-CJXCTDJBSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
850156P-VAR:
850156P-100UG:
850156P-500UG:
850156P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック