850153P
Avanti
18:1 PI(3,4)P2
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′-bisphosphate) (ammonium salt), powder
別名:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-3,4-bisphosphate] (ammonium salt); PIP2[3′,4′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850153P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850153P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850153P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- in liposomes/supported lipid bilayer preparation
- in liposome co-sedimentation
- in the preparation of anionic phospholipid liposomes
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
850153P-VAR:
850153P-100UG:
850153P-500UG:
850153P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック