923907
6F,C5-Pomalidomide-piperazine-piperidine-4-carbothioamide hydrochloride
別名:
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-fluoro-6-(4-(piperidine-4-carbonothioyl)piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker–E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
About This Item
おすすめの製品
ligand
6F,C5-Pomalidomide
品質水準
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C(N2C(C(C=C(F)C(N3CCN(C(C4CCNCC4)=S)CC3)=C5)=C5C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
アプリケーション
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
923907-50MG:
923907-VAR:
923907-BULK:
試験成績書(COA)