Fotometri, kit analitici e accessori Spectroquant®
Proponiamo un’ampia gamma soluzioni integrate, tra cui di kit analitici di elevata qualità, strumenti affidabili, applicazioni personalizzabili e un’assicurazione della qualità analitica (AQA) che contempla tutte le fasi del processo, a vantaggio di analisi fotometriche sicure.
I componenti necessari a completare un’analisi fotometrica sono un kit analitico con cui effettuare una reazione chimica in cuvetta e un fotometro con cui leggere il risultato. Per garantire al vostro sistema analitico prestazioni senza errori, forniamo anche assistenza per l’AQA e soluzioni standard pronte all’uso. Oltre agli accessori, i nostri strumenti Prove possono avvalersi del software Prove Connect, che consente di esportare in automatico i dati al vostro sistema LIMS.
Scoprite di più su
Prodotti
Risorse sui prodotti
- Analisi delle acque, ambientali e alimentari
Per aiutarvi a trovare rapidamente tutto quello che può servire nelle determinazioni analitiche, abbiamo preparato un catalogo facile da consultare.
- Fosfati nelle acque freatiche e di superficie: un metodo di determinazione veloce ed affidabile grazie al test fotometrico Spectroquant®
Determinare concentrazioni minime di PO4-P in corpi d’acqua naturali e incontaminati risulta spesso difficoltoso. Il test fotometrico Spectroquant® fornisce un metodo di quantificazione sensibile e di facile impiego, i cui risultati si possono paragonare al metodo DIN EN ISO 6878.
- Determinazione della Domanda Chimica di Ossigeno in impianti per il trattamento delle acque
Siamo un'azienda leader a livello globale nel settore delle Life Science e produciamo kit di analisi per la determinazione di moltissimi analiti. Water Online ha voluto discutere con noi dei progressi nell’ambito della determinazione della domanda chimica di ossigeno.
- Un metodo più semplice, più rapido e più economico per la determinazione dell'azoto totale
Questo kit analitico per la determinazione dell’azoto totale è più veloce, più sicuro e più accurato del metodo tradizionale, ed è anche più economico. Il kit analitico per l’azoto totale è stato sviluppato per mettere a disposizione degli addetti ai lavori un singolo metodo di analisi per la determinazione dei livelli di azoto totale nelle acque di processo e nelle acque reflue.
- Determinazione ultrasensibile dei silicati nelle acque di processo e in quelle di caldaia
Il funzionamento efficiente degli impianti e delle attrezzature industriali costituisce una delle condizioni essenziali per poter condurre le proprie produttive in maniera profittevole. Un problema evitabile consiste nella formazione indesiderata di depositi, ovvero incrostazioni, nelle tubazioni, nelle caldaie e nelle turbine, la cui causa principale sono i silicati. Un’analisi rapida e sensibile può permettere di tenere sotto controllo di questo tipo di inconveniente.
- Application Note: Sulfur Dioxide in Beer
- Determinazione dell’ammonio nei suoli
In una bottiglia di vetro mescolare 50 g di campione umido allo stato naturale, privo di pietre e sassi di dimensioni rilevanti, con 100 ml di soluzione di cloruro di calcio a concentrazione 0,025 mol/l.
- Brochure: Spectroquant® Prove plus Spectrophotometers
- Brochure: Photometry Reference Materials
- Brochure: Spectroquant® Move DC
- Brochure: Spectroquant® Move 100
- Brochure: Spectroquant® Prove Color Measurement
- Article: ISO compliant Photometric Solutions for Wastewater Testing: Meet Regulations
Strumenti, software e accessori Spectroquant®
Che si tratti di acqua, di alimenti o di un’analisi ambientale, le tre qualità più importanti di uno spettrofotometro sono la semplicità d’uso, la sicurezza e la durabilità. La nostra ampia selezione di prodotti Spectroquant® coniuga alla perfezione questi tre fattori ed è prontamente disponibile per far fronte alla varietà delle vostre esigenze analitiche.
NUOVI Sistemi Spectroquant®
- I NUOVI spettrofotometri Spectroquant® Prove plus sono stati ideati specificamente per l’analisi chimica di acque potabili, acque reflue e acque di processo. Alla linea Prove appartengono i fotometri Spectroquant® Prove 100 plus, Prove 300 plus e Prove 600 plus, ideali, rispettivamente, per le analisi di routine, le analisi particolarmente sensibili e quelle particolarmente complesse. Questi apparecchi intelligenti di alta qualità sono progettati per assicurare risultati affidabili operando con una sensibilità eccezionale e per adattarsi alla perfezione alle esigenze delle vostre specifiche applicazioni Scoprite di cosa sono capaci i nostri strumenti di alta qualità a tecnologia avanzata e fate esperienza di analisi accurate come mai prima. Metteteli alla prova!
- La gamma Spectroquant® dispone di un ampio set di metodi preprogrammati, specifici per applicazioni particolari quali la determinazione colorimetrica, la determinazione del colore secondo l’ICUMSA (International Commission for Uniform Methods for Sugar Analysis) o i metodi analitici per l’industria della birra che permettono di condurre secondo i metodi MEBAK, EBC o ASBC tutte le analisi che interessano il processo di birrificazione.
- Il software Spectroquant® Prove Connect to LIMS consente il trasferimento dei dati sperimentali dal vostro spettrofotometro Spectroquant® Prove plus al vostro sistema di gestione informatica del laboratorio, il cosiddetto LIMS.
- I colorimetri Spectroquant® Move sono strumenti compatti, portatili e resistenti che permettono di eseguire analisi sicure direttamente sul sito di campionamento. Gli strumenti portatili sono a prova di polvere e impermeabili all'acqua con grado di protezione IP68. Integrati dall’accessorio Spectroquant® Data Transfer, vi permettono di trasmettere o stampare i dati rapidamente e con facilità.
- Spectroquant® Move 100 è un colorimetro manuale che fornisce una soluzione innovativa per analisi rapide in situ, così da evitare il deterioramento o la contaminazione dei vostri campioni. Lo strumento Move 100 dispone di oltre 100 metodi preprogrammati e 35 metodi impostabili dall’utente per l’analisi di acqua potabili e acque reflue. Il nostro standard di verifica Spectroquant® è specifico per la calibrazione del colorimetro Spectroquant® Move 100, per ottenere risultati ripetibili e accurati.
- Spectroquant® Move DC è un colorimetro portatile che assicura risultati rapidi rispetto a 5 dei parametri fondamentali nel controllo delle procedure di disinfezione: cloro, ozono, diossido di cloro, acido cianurico e pH.
- Servizi per i fotometri Spectroquant® I nostri esaurienti piani di assistenza offrono un’ampia varietà di servizi essenziali di manutenzione e riparazione, che possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. Scaricate gli aggiornamenti gratuiti e risparmiate tempo tenendo sempre aggiornati i vostri metodi pre-programmati e attivando nuove funzioni per migliorare la fruibilità del laboratorio. Scoprite di seguito i software gratuiti più aggiornati.
- I termoreattoriSpectroquant® sono progettati per soddisfare qualsiasi possibile esigenza ai fini di una preparazione ottimale del campione e ottimizzati per l’impiego dei reagenti di digestione Spectroquant®; assicurano un pretrattamento termico rapido, come richiesto, per esempio, dal metodo di digestione per la determinazione dei livelli di COD o dai kit Crack Set.
- Turbidimetro: La torbidità è un parametro importante per caratterizzare i solidi sospesi totali nelle acque reflue. I nostri turbidimetri sono portatili: l’ideale per condurre analisi sul posto. Scegliete il modello più adatto in base a quanto richiesto dai metodi di vostro interesse. Entrambi gli strumenti possono essere calibrati utilizzando il corrispondente kit standard di calibrazione Turbiquant™.
- Turbidimetro Turbiquant™ 1100 IR Il turbidimetro portatile a batterie Turbiquant® 1100 IR è particolarmente adeguato alle misurazioni in situ. La robusta valigetta e il corpo impermeabile offrono una protezione supplementare. Il turbidimetro è dotato di una sorgente IR-LED di luce (infrarossa) che opera ad una lunghezza d’onda di 860 nm per misurazioni conformi allo standard previsto dalla EN ISO 7027. Lo strumento permette di determinare la torbidità nefelometrica di un campione (NTU/FNU) nel giro di pochi secondi; può essere calibrato utilizzando il corrispondente kit standard di calibrazione Turbiquant™.
- Turbidimetro Turbiquant™ 1100 T Con la sua lampada al tungsteno, il turbidimentro portatile Turbiquant™ 1100 T si rivela particolarmente utile per le analisi delle acque reflue. Funziona grazie a batterie ed e portatile, in modo da assicurare risultati rapidi sul campo. La durabilità dello strumento è garantita, grazie a un corpo a tenuta d’acqua e una robusta valigetta che permettono di condurre le analisi in qualsiasi condizione operativa. I turbidimetri Turbiquant® 1100 T offrono risultati accurati e conformi alle USEPA 180.1, nel rispetto quindi delle normative ambientali.
Kit analitici Spectroquant®
I kit analitici Spectroquant® permettono di condurre analisi fotometriche accurate, rapide e sicure. I nostri kit analitici di pronto impiego sono ottimizzati sia per analisi fotometriche di routine sia per analisi speciali, assicurando risultati affidabili.
Grazie ai controlli minuziosi e severi sulle materie prime, sui processi di produzione e sulla relativa documentazione siamo in grado di assicurare una qualità delle analisi elevata e costante, perché i vostri risultati siano sempre accurati.
Quando usate gli strumenti Spectroquant® Prove plus o NOVA, il sistema di codici a barre 2D (Live-ID) rende possibile l’individuazione automatizzata del metodo appropriato, evitando così possibili errori di esecuzione. L’impiego del sistema Live-ID con i sistemi Spectroquant® Prove plus fornisce informazioni supplementari, quali la vita di scaffale o l’ID del batch di produzione del kit, che vengono trasferite direttamente allo strumento e conservate insieme ai risultati delle misurazioni per un QA ancora più completo ed efficace.
Tutti i kit analitici Spectroquant® sono compatibili con la famiglia di strumenti Spectroquant® Prove plus, Nova e Move e i relativi accessori. I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette da 16 mm preriempite e i soli reattivi addizionali necessari, per la massima facilità d’uso. I kit analitici di reagenti Spectroquant® sono dotati di un selettore (AutoSelector) provvisto di un codice a barre che fornisce al fotometro le informazioni necessarie per la selezione automatica del metodo; le misurazioni avvengono in cuvette rettangolari standard con passo ottico fino a 100 mm.
Nell'ambito del nostro impegno per una maggiore sostenibilità, per il confezionamento dei test in cuvetta Spectroquant® invece del tradizionale polistirene espanso sinterizzato (EPS) utilizziamo EPS Ccycled™ prodotto con materiali da riciclo chimico, riducendo così le emissioni di CO2 riconducibili ai nostri prodotti.
Rispettiamo le norme internazionalmente riconosciute (US EPA, ISO ed altre ancora)
Le acque contaminate sono dannose per gli esseri umani e per l’ambiente. Pertanto, autorità di regolamentazione nazionali e internazionali come l’Environmental Protection Agency statunitense (US EPA), l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), l’Unione Europea (EU) e altri analoghi soggetti hanno stabilito metodi ufficiali di analisi per le acque potabili e le acque reflue. Per disporre di metodi di più facile impiego, senza venir meno ai vincoli di affidabilità necessari e nel pieno rispetto delle norme ufficiali (ISO, US EPA ecc.), sono stati sviluppati anche metodi di test rapidi. Le relative certificazioni di conformità ISO o di equivalenza ai metodi EPA garantiscono agli utilizzatori che i kit analitici Spectroquant® di pronto impiego forniscono risultati che possono essere utilizzati nel pieno rispetto delle normative nazionali.
Fate richiesta della documentazione di equivalenza US EPA per i metodi Spectroquant®.
Per saperne di più sul Safe Drinking Act and Clean Water Act
Le soluzioni Spectroquant® sui fotometri di altri costruttori.
I nostri kit di reagenti convalidati e conformi agli standard sono predisposti per essere usati con gli strumenti Spectroquant® e garantire così risultati veloci e affidabili. Ad ogni buon conto, se disponete già di un fotometro nel vostro laboratorio e volete toccare con mano l’incredibile livello qualitativo e l’affidabilità della serie di kit analitici Spectroquant®, possiamo mettere a vostra disposizione delle specifiche tabelle di dati di programmazione (Programming Data) con relative istruzioni.
Assicurazione della Qualità Analitica (AQA) Spectroquant®
Un’assicurazione della qualità a 360° è in grado di trasformare le tue misurazioni in risultati analitici comprovati e verificabili. Il nostro ampio portfolio propone soluzioni standard (RM) specifiche per il controllo di qualità dei metodi fotometrici, degli standard e dei kit analitici Spectroquant® Se utilizzati con il sistema di analisi Spectroquant®, gli standard Spectroquant® sono standard qualificati perfettamente adeguati alle vostre analisi di routine, alla convalida dei metodi, al controllo interno della qualità e all’accreditamento.
Soluzioni standard diluite. Non occorre diluire. Niente dubbi. Nessuna perdita di tempo. Solo precisione.
- Abbiamo in catalogo tutti i parametri per il controllo interno della qualità nelle analisi per via fotometrica di acque reflue, acque potabili e acque di processo.
- Per venire incontro alle vostre esigenze applicative, sono disponibili sia soluzioni standard per singolo parametro, sia soluzioni standard multiparametriche CombiCheck.
- Le soluzioni standard prediluite sono disponibili in diverse concentrazioni e possono quindi essere impiegate direttamente, senza che siano necessari passaggi di diluizione supplementari.
- Le nostre soluzioni standard sono tracciabili ai materiali di riferimento standard (SRM) del National Institute of Standards and Technology (NIST) o alla Farmacopea Statunitense (USP).
- Sono disponibili Certificati di Analisi dettagliati (COA) che riportano i parametri specifici dei singoli lotti, le concentrazioni esatte, l’incertezza di misura espansa e molto altro.
- Ideali per la convalida dei metodi previsti dalle norme internazionali: ISO, EN, APHA ed EPA. Calcolate la vostra tolleranza operativa per il rispetto della norma ISO 17025.