Documenti fondamentali
1.00598
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Test del cloro, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Spectroquant®
impiego
sufficient for 1200 tests (free chlorine)
sufficient for 200 tests (depending on package size)
Analiti specifici
chlorine
Campo di misura
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (DPD)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
(cloro libero) Metodo: fotometrico, DPD, 0,010 - 6,00 mg/l Cl₂, Spectroquant®
Questo test del cloro Spectroquant® consente la determinazione accurata del cloro in acque di varia natura. I disinfettanti a base di cloro sono tuttora di uso comune in tutto il mondo; trovano applicazione principalmente nella clorazione di acque potabili e piscine. In soluzione leggermente acida il cloro libero reagisce con la dipropil-p-fenilendiammina (DPD) formando un colorante rosso-violetto che viene determinato fotometricamente.
Il metodo è analogo ai metodi EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G e DIN EN ISO 7393-2.
Tutti i nostri kit di reagenti e i nostri kit per analisi in cuvetta sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
I kit Spectroquant® di reagenti contengono miscele di reagenti pronti all′uso e molto stabili per condurre l′analisi secondo la procedura descritta nel foglietto di istruzioni allegato.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Per saperne di più circa il controllo della disinfezione: come scegliere il giusto disinfettante tra i tanti disponibili, quali sono le principali procedure fisiche di intervento e le soluzioni strumentali di tipo fotometrico o riflettometrico disponibili ecc.
Protocolli
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Determinazione spettrofotometrica del bromo nelle acque potabili, nell’acqua delle piscine, nelle acque reflue e nelle soluzioni disinfettanti con dipropil-p-fenilendiammina (DPD) nell’intervallo di misura 0,020 – 10,00 mg/l.
Standard AQA per cloro libero - Preparazione di una soluzione standard di cloro libero
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Vedi tutto
Contenuto correlato
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.