Documenti
1.09713
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Test dei nitrati, photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 100 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
Analiti specifici
nitrate
Campo di misura
0.10-25.0 mg/L (NO3-N)
0.4-110.7 mg/L (NO3-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (2,6-Dimethylphenol)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, DMP 0,10 - 25,0 mg/l NO₃-N 0,4 - 110,7 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
Il metodo è analogo al DIN 38405-9.
Questo test del nitrato in cuvetta Spectroquant® consente una quantificazione accurata del nitrato in campioni di acqua. Il nitrato è un nutriente essenziale, necessario alla crescita di animali e vegetali. Tuttavia livelli elevati di nitrati possono costituire un rischio per la salute, in particolare per le donne incinte e i bambini piccoli. Per questo i livelli dei nitrati nelle fonti d′acqua sono regolamentati in molti paesi.
Ulteriori campi di applicazione del kit sono quelli delle analisi dei cibi e delle bevande, delle analisi ambientali e di quelle agronomiche (p.es. analisi dei suoli).
I kit di reagenti Spectroquant® contengono miscele di reagenti molto stabili e pronte all′uso, che permettono di condurre l′analisi secondo la procedura descritta nel foglietto di istruzioni allegato.
Tutti i nostri kit in cuvetta e di reagenti, sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Teresa Steliga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Biodegradation is one of the most effective and profitable methods for the elimination of toxic polychlorinated biphenyls (PCBs) and total petroleum hydrocarbons (TPH) from the environment. In this study, aerobic degradation of the mentioned pollutants by bacterial strains Mycolicibacteriumfrederiksbergense IN53
Luis A Cueto et al.
Environmental science and pollution research international, 27(14), 15984-15993 (2019-05-06)
Phosphorus (P) is a nutrient for plant growth but also a pollutant in water bodies causing eutrophication. The source of P is mainly human and animal wastewater and runoffs from different land uses. The objective of the present study is
Articoli
Una procedura guidata per la determinazione fotometrica dei nitrati negli effluenti mediante i kit analitici Spectroquant® ed un fotometro, per una analisi precisa e quantitativa.
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Protocolli
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.