Documenti
1.01517
Supelco
Silver sulfate solution 10 g/l
in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determination
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
tecniche
photometry: suitable
Densità
1.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Concentration (Ag₂SO₄): 9.8 - 10.2 g/l
Concentration (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3