Documenti fondamentali
1.14541
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Scegli un formato
25 TESTS
160,00 €
160,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
160,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
160,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Kit per determinazioni del COD in cuvetta, photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
Campo di misura
25-1500 mg/L (COD)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: Fotometrico, 25 - 1500 mg/L, Spectroquant®
Il metodo corrisponde al DIN ISO 15705 ed è analogo ai metodi EPA 410.4, APHA 5220 D, and ASTM D1252-06 B.
La domanda chimica di ossigeno (COD) è una misura della quantità di ossigeno consumato nel corso dell′ossidazione delle sostanze organiche presenti, che fornisce una chiara indicazione sulla qualità di una fonte d′acqua; è senza dubbio uno dei parametri più importanti nell′analisi delle acque (reflue). Il nostri kit Spectroquant® per il COD permettono di quantificare accuratamente i livelli di COD nel campione in esame.
In base alle vostre esigenze applicative, è possibile selezionare dalla nostra ampia disponibilità di kit Spectroquant® per il COD l′intervallo di misura adeguato.
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette circolari preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Metodo analitico per la determinazione del COD nelle acque reflue - Determinazione fotometrica del consumo di cromato dopo digestione in 20 min.
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Will this assist with testing COD of my waste water?
    1 risposta
    1. Yes, this product can assist with testing the COD of wastewater.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/166/405/114541ug-ms.pdf