1.00086
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Scegli un formato
66,10 €
Spedizione prevista il06 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
66,10 €
Spedizione prevista il06 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Chlorine reagent Cl₂-1 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Livello qualitativo
Stato
liquid
impiego
sufficient for 200 tests
Analiti specifici
chlorine
Campo di misura
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
tecniche
photometry: suitable
Densità
1.25 g/cm3 at 20 °C
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (DPD)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Reagents 1.00087, 1.00088 (only for the determination of total chlorine) and the equipment 1.00089. More information can be found in the instruction leaflet.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Preparazione di una soluzione standard di cloro totale
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Standard AQA per cloro libero - Preparazione di una soluzione standard di cloro libero
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Contenuto correlato
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.