Documenti fondamentali
1.71202
Supelco
Termoreattore
number of holes 2X12 hole, Spectroquant® TR 620
Scegli un formato
1 UNIT
2.800,00 €
2.800,00 €
Spedizione prevista il05 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
2.800,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
SE.11
2.800,00 €
Spedizione prevista il05 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Produttore/marchio commerciale
Spectroquant® TR 620
tecniche
photometry: suitable
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
2 x 12 fori in due zone di riscaldamento, con temperatura e tempi controllabili separatamente in ogni zona, 7 programmi preinstallati e 8 programmi per TR 620 Spectroquant a selezione libera®
Il termoreattore Spectroquant TR 620 è concepito per la digestione simultanea di ben 24 campioni. La digestione termica precisamente controllata è un′importantissima fase di preparazione dei campioni durante la determinazione di COD, TOC, contenuto totale di cadmio, cromo, cianuro, ferro, piombo, nichel, azoto, fosforo, argento e zinco con i nostri kit di analisi Spectroquant di alta qualità.
Il termoreattore Spectroquant TR 620 è dotato di due blocchi riscaldanti separati che possono essere controllati individualmente. L′utilizzatore può quindi impostare ed eseguire contemporaneamente due diversi programmi di digestione, aumentando la flessibilità e accorciando i tempi di attesa.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Metodo analitico per la determinazione del COD nelle acque reflue - Determinazione fotometrica del consumo di cromato dopo digestione in 20 min.
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.