Merck
HomeSpectroquant® Prove Connect to LIMS
Spectroquant® Prove Connect to LIMS
Un moderno spettrofotometro compatto, grigio e verde, con interfaccia touchscreen sul coperchio. Su un lato dell'apparecchio spicca il logo “M” giallo; sul fondo due apparecchi simili, gialli e neri, con lo stesso logo
Integrate il vostro spettrofotometro Prove nel vostro Sistema di Gestione del Laboratorio
Automatizzate e rendete più efficiente il trasferimento dei dati del controllo qualità o dei dati sperimentali al vostro sistema elettronico di laboratorio con il software Spectroquant® Prove Connect to LIMS.
  • Consente un facile trasferimento dei dati generati dal vostro spettrofotometro Prove al vostro sistema LIMS (Laboratory Information Management System) o ELN (Electronic Lab Notebook) grazie a una semplice connessione via LAN.
  • Assicura un’integrazione flessibile con altri sistemi, come gli ELN. 
Ordinate la vostra licenza illimitata Spectroquant®Prove Connect to LIMS o fate richiesta di una licenza di prova gratuita
Con oltre 200 kit di test Spectroquant® preimpostati per le vostre specifiche esigenze, la nostra serie di spettrofotometri Spectroquant® Prove permette di condurre facilmente analisi di acque potabili, reflue o di processo. 
Le soluzioni digitali del portafoglio Supelco® sono in grado di semplificare i vostri flussi di lavoro analitici quotidiani, consentendovi di risparmiare tempo per le attività più importanti senza rinunciare all’accuratezza dei dati.
Chiedi una licenza di prova
Accedi al tuo account per ottenere una chiave di licenza.
Login
Cominciamo!
Istruzioni per il download e l’installazione
  1. Acquisire un codice di licenza**
  2. Scaricare gratuitamente il software e i manuali Spectroquant® Prove Connect to LIMS
    Software Spectroquant® Prove Connect to LIMS Software Version 2.0
    Manuale: Spectroquant® Prove Connect to LIMS
  3. Installare il software come qui descritto: 
  • Installare il software decomprimendo il file scaricato (estensione .zip) e avviando quindi il file eseguibile (estensione .exe).
  • All’avvio del software per la prima volta, inserire il codice di licenza allorché richiesto.
  • Per completare l’installazione nell’ambito del vostro sistema IT locale, si prega di seguire le istruzioni presenti nel manuale.
** Si prega di tenere a portata di mano il/i numero/i di codice del vostro/dei vostri spettrofotometro/i Spectroquant® Prove.
***Licenza di prova valida per xxx
Compatibilità
Il software supporta dati in formato CSV e XML ed è compatibile con i seguenti spettrofotometri
Spectroquant® Prove 100
Spectroquant® Prove 300
Spectroquant® Prove 600
Requisiti del computer*
  • Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 o Windows 10
  • 1 GB di spazio libero su disco
  • 4 GB di RAM
  • Connessione alla rete locale (LAN)
*Altre configurazioni potrebbero funzionare ugualmente, ma non sono convalidate da Merck