If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 tests | Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A | 204,00 € |
500 tests | Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A | 306,00 € |
Informazioni su questo articolo
204,00 €
Spedizione prevista il29 maggio 2026Dettagli
Nome del prodotto
Test dell′ammonio, photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 250 tests (depending on package size), sufficient for 500 tests
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
0.010-3.00 mg/L (NH4-N), 0.013-3.86 mg/L (NH4+)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Il metodo è analogo ai metodi EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 e DIN 38406-5.
Questo kit di reagenti per il test dell′ammonio Spectroquant® consente di quantificare senza l′impiego di cianuro l′ammonio nelle acque di scarico, freatiche, di superficie e di mare. Di solito l′ammonio penetra nelle fonti d′acqua provenendo da aree agricole in cui si utilizzano fertilizzanti; elevati livelli di ammonio sono indicatori significativi di inquinamento fecale.
Campi di applicazione ulteriori del kit sono quelli delle analisi dei cibi e delle bevande, delle analisi ambientali e di quelle agronomiche (p.es. analisi dei suoli)
I kit di reagenti Spectroquant® contengono miscele di reagenti molto stabili e pronte all′uso, che permettono di condurre l′analisi secondo la procedura descritta nel foglietto di istruzioni allegato.
Tutti i nostri kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Indophenol blue) | detection method photometric (Indophenol blue) | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| measuring range 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), 0.013-3.86 mg/L (NH4+) | measuring range 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.4-193 mg/L (NH3), 2.6-193 mg/L (NH4+) | measuring range 0.5-10 mg/L (NH4+) | measuring range 0.05-0.8 mg/L (NH4+) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQuant® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test dell′ammonio
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf