1.14761
Iron Test, photometric
photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Test del Ferro, photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 1000 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
Analiti specifici
iron
Campo di misura
0.0025-5.00 mg/L (Fe)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Triazine)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Questo test del ferro Spectroquant® consente la determinazione accurata del ferro in acque di varia natura. Tutti gli ioni ferro vengono ridotti a Fe(II). In soluzione tamponata con tioglicolato, gli ioni ferro reagiscono con un derivato della triazina per formare un complesso rosso-violetto che viene determinato fotometricamente.
Le strisce reattive Mquant® possono essere usate per eseguire un test preliminare rapido ed economico di un campione così da stimare la concentrazione di ferro e determinare un possibile fattore di diluizione prima di usare un metodo quantitativo come il test Spectroquant®.
Tutti i nostri kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
I kit Spectroquant® di reagenti contengono miscele di reagenti pronti all′uso e molto stabili per l′esecuzione dell′analisi secondo la procedura descritta nell′opuscolo delle istruzioni allegato.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Test del ferro Spectroquant® - una valida alternativa ai metodi ICP o AAS per la determinazione del ferro nelle acque potabili, in quelle minerali, di falda e di sorgente.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Protocolli
Il test del ferro permette di quantificare gli ioni ferro in svariati tipi di acqua. Gli ioni ferro sono ridotti a ferro(II) che reagisce con un derivato della triazina a formare un complesso rosso-violaceo che viene quindi misurato per via fotometrica.
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Contenuto correlato
L'acqua potabile è essenziale per la produzione di alimenti e bevande. Questo articolo offre una panoramica delle analisi chimiche e microbiologiche usate per valutare la qualità e la sicurezza dell'acqua potabile.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.