Documenti fondamentali
1.01509
Supelco
Solfato di argento
GR for analysis ACS
Sinonimo/i:
Solfato di argento
Scegli un formato
25 G
293,00 €
100 G
1.080,00 €
1 KG
6.230,00 €
293,00 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
293,00 €
100 G
1.080,00 €
1 KG
6.230,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ag2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-653-7
NACRES:
NB.21
293,00 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Potenza
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
tecniche
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
Punto di fusione
655 °C
Solubilità
8 g/L
Densità
5.45 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Il laboratorio su una microsfera ("lab on a bead") con microfluidica centrifuga oscillante per una miscelazione rapida e completa consente di eseguire saggi biomedici rapidi e accurati. L'integrazione della tetrametilbenzidina in una nuova piattaforma "lab on a bead" dimostra un significativo miglioramento della velocità di elaborazione e dell'affidabilità dei saggi biochimici (Williams et al., 2024).
Risultati analitici
Saggio (argentometrico): ≥ 98,5%
Identità: conforme al test
Sostanza insolubile e cloruro di argento: ≤ 0,02%
Sostanze non precipitate dall′acido cloridrico (come SO₄): ≤ 0,03%
Cloruro (Cl): ≤ 10 ppm
Nitrato (NO₃): ≤ 10 ppm
Cu (Rame): ≤ 5 ppm
Fe (Ferro): ≤ 10 ppm
Pb (Piombo): ≤ 10 ppm
Corrisponde a ACS
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4