R1780
Terreno di coltura RPMI-1640
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate without arginine, leucine, lysine, and phenol red, sterile liquid, suitable for cell culture, suitable for isotope labeling for cell culture applications
Sinonimo/i:
RPMI 1640 Cell Culture Medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Terreno di coltura RPMI-1640, With L-glutamine and sodium bicarbonate. Without arginine, leucine, lysine, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling for cell culture applications
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
NaHCO3: 2 g/L
phenol red: no
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.3 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Ricostituzione
Supplement with 0.100 g/L L-Arginine-13C6, 15N4 HCl (Product 608033), 0.100 g/L L-Leucine-13C6, 15N (Product 608068), and 0.100 g/L L-Lysine-13C6, 15N2 (Product 608041).
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1