Documenti
51536C
SAFC
Terreno di coltura RPMI-1640
with 2.05 mM L-glutamine, with 25mM HEPES, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
HEPES: 5958 mg/L
L-glutamine: 300 mg/L
NaHCO3: 2000 mg/L
phenol red: 5.310 mg/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
RPMI 1640 Medium was developed at Roswell Park Memorial Institute in 1966 by Moore and his co-workers. A modification of McCoy′s 5A Medium, it was formulated to support lymphoblastoid cells in suspension culture, but it has since been shown to support a wide variety of cells that are anchorage dependent.
Applicazioni
RPMI-1640 Medium has been used to incubate dissected lung tissue.
Supplemento
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Defining the inflammatory signature of human lung explant tissue in the presence and absence of glucocorticoid.
Tracy L R, et al.
F1000Research, 6 (2017)
Ananthakrishnan Soundaram Jeevarathinam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English) (2019-12-17)
We report a new approach to monitor drug release from nanocarriers via a paclitaxel-methylene blue conjugate (PTX-MB) with redox activity. This construct is in a photoacoustically silent reduced state inside poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles (PTX-MB@PLGA NPs). During release, PTX-MB is
Ryoichi Arita et al.
Diabetes, 58(1), 215-226 (2008-10-09)
Leukocyte adhesion in retinal microvasuculature substantially contributes to diabetic retinopathy. Involvement of the Rho/Rho kinase (ROCK) pathway in diabetic microvasculopathy and therapeutic potential of fasudil, a selective ROCK inhibitor, are investigated. Localization of RhoA/ROCK and Rho activity were examined in
Ellen Menkhorst et al.
Biology of reproduction, 80(5), 920-927 (2009-01-16)
Hormonal contraceptives are unsuitable for many women; thus, the development of new, nonhormonal contraceptives is of great interest. In women, uterine epithelial expression of interleukin 11 (IL11) and its receptor (IL11RA) suggests IL11 is critical for blastocyst attachment during implantation.
Dariush Mokhtari et al.
Diabetes, 57(7), 1896-1904 (2008-04-19)
The transcription factor nuclear factor-kappaB (NF-kappaB) and the mitogen-activated protein kinases (MAPKs) c-Jun NH(2)-terminal kinase (JNK) 1/2 are known to play decisive roles in cytokine-induced damage of rodent beta-cells. The upstream events by which these factors are activated in response