Documenti
R7388
Sigma-Aldrich
Terreno di coltura RPMI-1640
With HEPES, with ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Terreno di coltura RPMI-1640, Modified, with 20 mM HEPES and L-glutamine, without sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
pH
>7.2
Componenti
HEPES: 20 mM
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
RPMI-1640 medium formulation is based on the RPMI-1630 series of media utilizing a bicarbonate buffering system and alterations in the amounts of amino acids and vitamins. It is used for the culture of human normal and neoplastic leukocytes. RPMI-1640 also supports the growth of various types of cell cultures, like fresh human lymphocytes in the 72-hour phytohemagglutinin (PHA) stimulation assay.
Applicazioni
RPMI-1640 medium has been used to culture:
  • human immortalized keratinocyte cells and in in vitro transfection assay
  • cell lines and human T-cell blasts and to monitor autophagic flux
  • peripheral blood mononuclear cells of piglets (PBMCs)
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Patrick Linder et al.
PLoS genetics, 10(2), e1004207-e1004207 (2014-03-04)
RNA decay and maturation have in recent years been recognised as major regulatory mechanisms in bacteria. In contrast to Escherichia coli, the Firmicute (Gram-positive) bacteria often do not encode the well-studied endonuclease RNase E, but instead rely on the endonucleases
Janina Treffon et al.
Cellular microbiology, 22(5), e13158-e13158 (2020-01-03)
Staphylococcus aureus is one of the earliest pathogens that persists the airways of cystic fibrosis (CF) patients and contributes to increased inflammation and decreased lung function. In contrast to other staphylococci, S. aureus possesses two superoxide dismutases (SODs), SodA and
Christine Silvia Gibhardt et al.
Cell reports, 33(3), 108292-108292 (2020-10-22)
Store-operated calcium entry (SOCE) through STIM-gated ORAI channels governs vital cellular functions. In this context, SOCE controls cellular redox signaling and is itself regulated by redox modifications. However, the molecular mechanisms underlying this calcium-redox interplay and the functional outcomes are
Maarit Suomalainen et al.
Journal of cell science, 134(5) (2020-09-13)
In clonal cultures, not all cells are equally susceptible to virus infection, and the mechanisms underlying this are poorly understood. Here, we developed image-based single-cell measurements to scrutinize the heterogeneity of adenovirus (AdV) infection. AdV delivers, transcribes and replicates a
Seda Tuncay Cagatay et al.
International journal of molecular sciences, 21(21) (2020-11-14)
Molecular communication between irradiated and unirradiated neighbouring cells initiates radiation-induced bystander effects (RIBE) and out-of-field (abscopal) effects which are both an example of the non-targeted effects (NTE) of ionising radiation (IR). Exosomes are small membrane vesicles of endosomal origin and