Documenti
R8758
Sigma-Aldrich
Terreno di coltura RPMI-1640
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Terreno di coltura RPMI-1640, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il mezzo di coltura RPMI 1640 è stato sviluppato all′Istituto Roswell Park Memorial nel 1966 da Moore e i suoi collaboratori. Una modifica del mezzo di coltura 5A di McCoy, è stato formulata per supportare cellule linfoblastoidi in colture in sospensione e successivamente si è visto che supporta un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′ancoraggio.
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
Applicazioni
Il mezzo di coltura RPMI-1640 è stato usato per tenere in vita un terreno di coltura di linee cellulari e funziona da terreno per cellule diverse.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
E L Davies et al.
Clinical and experimental immunology, 145(1), 183-189 (2006-06-24)
An increasing number of cell types, including peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), have been demonstrated to release heat shock proteins (Hsps). In this paper we investigate further the hypothesis that Hsps are danger signals. PBMCs and Jurkat cells released Hsp70
Anders Abildgaard et al.
Psychoneuroendocrinology, 79, 40-48 (2017-03-05)
The gut microbiota has recently emerged as an important regulator of brain physiology and behaviour in animals, and ingestion of certain bacteria (probiotics) therefore appear to be a potential treatment for major depressive disorder (MDD). However, some conceptual and mechanistical
Katarzyna A Podyma-Inoue et al.
Cancer genomics & proteomics, 13(6), 443-452 (2016-11-04)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs)-dependent endocytic events have been involved in glioma progression. Thus, comprehensive understanding of the intracellular trafficking complexes formed in presence of HSPGs would be important for development of glioma treatments. Subcellular fractionation was used to separate vesicles
Michelle J Nyhan et al.
BMC cancer, 16, 101-101 (2016-02-18)
Successful treatment of oesophageal cancer is hampered by recurrent drug resistant disease. We have previously demonstrated the importance of apoptosis and autophagy for the recovery of oesophageal cancer cells following drug treatment. When apoptosis (with autophagy) is induced, these cells
Samira Khiar et al.
Scientific reports, 7(1), 2561-2561 (2017-06-02)
The type I interferon response plays a pivotal role in host defense against infectious agents and tumors, and promising therapeutic approaches rely on small molecules designed to boost this system. To identify such compounds, we developed a high-throughput screening assay
Protocolli
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Contenuto correlato
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.