Documenti
R2405
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Medium
StableCell, with stable glutamine and sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Terreno di coltura RPMI-1640
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
RPMI-1640 Medium, With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
stable glutamine: yes
HEPES: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
Altre note
This RPMI-1640 medium is supplemented with L-Ala-L-Gln dipeptide. This provides a more stable form of glutamine for cell culture. Free amino acid L-glutamine is known to be unstable in cell culture.
Note legali
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Naike Casagrande et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
A high platelet count is associated with a poor prognosis in ovarian cancer (OvCa). Despite good clinical responses with platinating agents in combination with taxanes, numerous OvCa patients relapse due to chemotherapy resistance. Here, we report that treatment of OvCa
Y Zhou et al.
Oncogene, 36(6), 731-745 (2016-08-02)
microRNA (miRNA) dysregulation is a common feature of cancer cells, but the complex roles of miRNAs in cancer are not fully elucidated. Here, we used functional genomics to identify oncogenic miRNAs in non-small cell lung cancer and evaluate their impact
Gholamreza Bidkhori et al.
Frontiers in physiology, 9, 916-916 (2018-08-02)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a deadly form of liver cancer with high mortality worldwide. Unfortunately, the large heterogeneity of this disease makes it difficult to develop effective treatment strategies. Cellular network analyses have been employed to study heterogeneity in cancer
Simone Mester et al.
mAbs, 13(1), 1893888-1893888 (2021-03-12)
Albumin has a serum half-life of 3 weeks in humans. This feature can be used to improve the pharmacokinetics of shorter-lived biologics. For instance, an albumin-binding domain (ABD) can be used to recruit albumin. A prerequisite for such design is that
Chella Krishna Vadivel et al.
Cancers, 13(2) (2021-01-21)
Perturbation in JAK-STAT signaling has been reported in the pathogenesis of cutaneous T cell lymphoma (CTCL). JAK3 is predominantly associated with the intra-cytoplasmic part of IL-2Rγc located in the plasma membrane of hematopoietic cells. Here we demonstrate that JAK3 is