Permettici di aiutartiNome del prodotto
Terreno di coltura RPMI-1640, Dutch Modification, with sodium bicarbonate and 20mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
>7.2
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
Application
RPMI-1640 Medium has been used
- to obtain spleen and lymph nodes from mice
- for the resuspension of Staphylococcus aureus strains in the phagocytosis assay
- in the isolation of hepatitis B surface antigen-specific B-cell clones
Preparation Note
Supplement with 0.3 g/L L-glutamine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno di coltura RPMI-1640
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?