Documenti
R8755
Sigma-Aldrich
Terreno di coltura RPMI-1640
With ʟ-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Terreno di coltura RPMI-1640, Modified, with L-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
HEPES: no
phenol red: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
Applicazioni
RPMI-1640 Medium is used for the following applications:
  • Used in cell culture medium: Murine thymoma EL-4 cells were cultured in RPMI 1640 medium supplemented with other components
  • Used for the mycobacterial infection of splenocytes (in antibiotic-free RPMI 1640 medium)
  • Used for cell isolation and culture
  • Used in culture medium (as one of the component) during lymphocyte separation and culture, ELISPOT Assay, Ex Vivo Proliferation Assay
  • Used in medium for gp39 gene expression and CD40-Immunoglobuin binding assays
  • Used for the preparation of antifungal agents
Quantità
Formulated to contain 10.4 grams of powder per liter of medium.
Ricostituzione
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Altre note
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at clonal densities. Use this medium when working with stem cells or when growing cells at low densities. Also recommended for in vitro diagnostics use.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
R Roubenoff et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 53(1), M20-M26 (1998-02-19)
To determine the association among aging, inflammation, and cytokine production by peripheral blood mononuclear cells. We examined production of interleukin-1 beta (IL-1 beta), tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra), and IL-6 in 711 elderly participants in the Framingham
Manuel Cuenca-Estrella et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(11), 3644-3647 (2002-10-18)
A two-laboratory study was performed to evaluate the correlation between the NCCLS M27-A and EUCAST microdilution procedures for antifungal testing of Candida spp. A panel of 109 bloodstream isolates was tested against amphotericin B, flucytosine, fluconazole, and itraconazole. Overall, the
M E Klepser et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 41(6), 1392-1395 (1997-06-01)
Time-kill curves were determined for three isolates of Candida albicans tested against fluconazole and amphotericin B at multiples of the MIC. Fluconazole produced fungistatic activity, with concentration-related growth effects observed over a narrow range of concentrations. Amphotericin B exhibited fungicidal
M Farrington et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(3), 1099-1103 (1994-02-01)
Common variable immunodeficiency (CVI) is characterized by hypogammaglobulinemia and recurrent bacterial infections due to failure of CVI B cells to differentiate in vivo into immunoglobulin-secreting plasma cells. We hypothesized that T-cell dysfunction resulting in abnormal contact-mediated B-cell activation may play
T P Szatrowski et al.
Cancer research, 51(3), 794-798 (1991-02-01)
Few nonphagocytic cells are known to generate reactive oxygen intermediates. Based on horseradish peroxidase-dependent, catalase-inhibitable oxidation of fluorescent scopoletin, seven human tumor cell lines constitutively elaborated H2O2 at rates (up to 0.5 nmol/10(4) cells/h) large enough that cumulative amounts at
Articoli
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.