Documenti
R7513
Sigma-Aldrich
Terreno di coltura RPMI-1640
With sodium bicarbonate, without methionine, cystine and ʟ-glutamine, sterile liquid, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
RPMI culture medium, RPMI-1640 cell culture medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Terreno di coltura RPMI-1640, Modified, with sodium bicarbonate, without methionine, cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
HEPES: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Md Abdullah et al.
Biomolecules & therapeutics (2021-10-21)
Targeting the cystine/glutamate exchange transporter, system xc -, is a promising anticancer strategy that induces ferroptosis, which is a distinct form of cell death mediated by iron-dependent lipid peroxidation. The concentration of L-cystine in culture medium is higher than the
Nathanael G Lintner et al.
PLoS biology, 15(3), e2001882-e2001882 (2017-03-23)
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) plays a key role in regulating the levels of plasma low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C). Here, we demonstrate that the compound PF-06446846 inhibits translation of PCSK9 by inducing the ribosome to stall around codon 34
Bin Wu et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 17(4), 1878-1896 (2020-09-23)
The molecular mechanism of Alzheimer-like cognitive impairment induced by manganese (Mn) exposure has not yet been fully clarified, and there are currently no effective interventions to treat neurodegenerative lesions related to manganism. Protein phosphatase 2 A (PP2A) is a major
Ling Meng et al.
Frontiers in immunology, 12, 648913-648913 (2021-04-30)
The excessive M1 polarization of macrophages drives the occurrence and development of inflammatory diseases. The reprogramming of macrophages from M1 to M2 can be achieved by targeting metabolic events. Taurine promotes for the balance of energy metabolism and the repair
Maria L Lotsberg et al.
Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 15(6), 973-999 (2020-02-06)
Acquired cancer therapy resistance evolves under selection pressure of immune surveillance and favors mechanisms that promote drug resistance through cell survival and immune evasion. AXL receptor tyrosine kinase is a mediator of cancer cell phenotypic plasticity and suppression of tumor