Documenti
608033
Sigma-Aldrich
L-arginina-13C6,15N4
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP)
Sinonimo/i:
ARG marcata con 13C e 15N, Arginina cloridrato marcata con 13C e 15N, Acido (S)-(+)-2-ammino-5-[(amminometil)ammino]pentanoico-13C6,15N4 cloridrato
About This Item
Formula condensata:
H215N13C(15NH)15NH(13CH2)313CH(15NH2)13CO2H · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
Composizione
L-isomer, 97%
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Punto di fusione
226-230 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][15NH][13C]([15NH2])=[15NH])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1;
KWTQSFXGGICVPE-YAUSPDTOSA-N
Applicazioni
La marcatura radioattiva degli amminoacidi di Stable Isotope è stata utilizzata per studiare la funzione delle cellule ospite, la sopravvivenza e le esatte vie intracellulari della sintesi proteica dei macrofagi monociti-derivati umani infetti da HIV-1.
Confezionamento
Questo prodotto può essere disponibile sfuso e può essere confezionato su richiesta. Per informazioni su prezzi, disponibilità e imballaggio, contattare il servizio clienti Stable Isotopes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Alex A Makarov et al.
Nature communications, 10(1), 3056-3056 (2019-07-13)
Lamin A is a nuclear intermediate filament protein critical for nuclear architecture and mechanics and mutated in a wide range of human diseases. Yet little is known about the molecular architecture of lamins and mechanisms of their assembly. Here we
Roberto Ravasio et al.
Science advances, 6(15), eaax2746-eaax2746 (2020-04-15)
The histone demethylase LSD1 is deregulated in several tumors, including leukemias, providing the rationale for the clinical use of LSD1 inhibitors. In acute promyelocytic leukemia (APL), pharmacological doses of retinoic acid (RA) induce differentiation of APL cells, triggering degradation of
Stephanie D Kraft-Terry et al.
Journal of proteome research, 10(6), 2852-2862 (2011-04-20)
Dynamic interactions between human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) and the macrophage govern the tempo of viral dissemination and replication in its human host. HIV-1 affects macrophage phenotype, and the macrophage, in turn, can modulate the viral life cycle. While these processes
Vittoria Matafora et al.
STAR protocols, 1(3), 100162-100162 (2020-12-31)
Secretome analysis is crucial to unravel extracellular processes. However, secreted proteins are difficult to detect in mass-spectrometry-based analysis due to contamination of serum proteins deriving from cell culture media and to high glycosylation, which hampers tryptic digestion. Secret3D workflow is
Koshi Imami et al.
Molecular cell, 72(1), 84-98 (2018-09-18)
Emerging evidence indicates that heterogeneity in ribosome composition can give rise to specialized functions. Until now, research mainly focused on differences in core ribosomal proteins and associated factors. The effect of posttranslational modifications has not been studied systematically. Analyzing ribosome
Contenuto correlato
La struttura delle proteine fornisce importanti informazioni che possono essere usate per dedurne la funzione. Lo studio della struttura proteica e la mappatura delle interazioni, dei livelli di espressione e della localizzazione delle proteine consente di identificare biomarcatori di stati patologici e potenziali bersagli di farmaci per trattamenti terapeutici.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.