Vai a
S2GPU11RE
Sistema di filtrazione sotto vuoto Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCGPU11RE
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
12 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
368,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031623
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
1000 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
Sterility:
sterile
368,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
sterility
sterile
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
319 mm
diam.
13.5 cm
filter capacity
1000 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Con i sistemi di filtrazione Stericup® and Steritop® potete filtrare senza problemi e lavorare in tutta tranquillità.
I dispositivi per la filtrazione sterile Stericup® e Steritop® utilizzano membrane affidabili e dalle prestazioni elevate per una filtrazione sterile di reagenti di laboratori, tamponi e terreni ottimale. Questi dispositivi, caratterizzati da una forma stabile e priva di sporgenze, abbinano portate e prestazioni di alto livello ad un binding aspecifico ridotto.
L′unità filtrante Stericup® provvista di membrana in polieteresolfone (PES) da 0,22 μm è composta da un imbuto filtrante innestabile su bottiglia (“bottle-top”) da 1000 m e da un flacone di raccolta da 1000 mL dotato di tappo a scatto per la filtrazione e la conservazione del filtrato.
Questo prodotto sostituisce il prodotto SCGPU11RE
Application
I sistemi Stericup® e Steritop® sono pensati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e, nello stesso tempo, per massimizzare il flusso di filtrazione e possono essere utilizzati per la filtrazione sterile col vuoto di soluzioni acquose quali i terreni di coltura e i fluidi biologici.
  • Terreni di coltura con/senza additivi
  • Tamponi
  • Soluzioni biologiche
Solo per impiego a fini di ricerca.
Features and Benefits
  • L′imbuto filtrante “Quick release” si sgancia dal flacone di raccolta con un semplice movimento rotatorio di un quarto di giro—riducendo così l′eventualità di fuoriuscite e facilitando leoperazioni manuali su banco o sotto cappa.
  • Le caratteristiche della membrana, quali composizione e dimensione dei pori sono riportate in tutta evidenza sull′elemento filtrante Steritop®, così da velocizzare la scelta del filtro adatto per ogni applicazione.
  • Il tappo di sicurezza a scatto, dotato di sporgenze a flangia, è stato perfezionato in modo da garantire una presa sicura quando bagnato e quando asciutto—e il meccanismo di arresto tattile certifica la perfetta chiusura del flacone. Non dovrete preoccuparvi più di tanto dell′eventualità di una fuoriuscita di liquido o della contaminazione di filtrati sterili.
  • L′ampia superficie di scrittura satinata presente sul flacone di raccolta e il colore più chiaro del tappo migliorano la leggibilità e riducono il rischio di segni illeggibili, per facilitare le operazioni di marcatura dei campioni.
  • Per evitare rischi di contaminazione, il tappo a scatto può essere appoggiato comodamente anche sul fianco.
  • I flaconi di raccolta sono impilabili, con conseguente risparmio di spazio in armadio o in magazzino.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S2GVU01RES2GVU02RES2GPU01RE
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, filter capacity 150 mL, pk of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 150 mL, pack of 12 ea
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
filter capacity
1000 mL
filter capacity
150 mL
filter capacity
250 mL
filter capacity
150 mL
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
material
polystyrene housing, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polyethersulfone membrane
material
polystyrene funnel(s), PVDF membrane, polystyrene bottle, polystyrene housing
material
polystyrene bottle, PVDF membrane, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
material
polystyrene housing, polystyrene bottle, polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s)
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
fitting
outlet flask (Receiver), inlet funnel
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 17 domande  
  1. Can the bottle be autoclaved and reused after storage? I understand that the filter is temperature-sensitive, but what about the bottle itself?
    1 risposta
    1. For the S2GPU11RE and all Stericup/Steritop products, these are designed to be one time use only.  We have not studied the effects of autoclaving or reusing this on the plastic.
      Utile?
  2. ​Is there an integrity test available for the S2GPU11RE?
    1 risposta
    1. No, an integrity test is not available for the S2GPU11RE.
      Utile?
  3. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 risposta
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      Utile?
  4. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 risposta
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Utile?
  5. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 risposta
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      Utile?
  6. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 risposta
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Utile?
  7. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 risposta
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      Utile?
  8. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 risposta
    1. Typically 3 years from sterilization.
      Utile?
  9. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 risposta
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Utile?
  10. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 risposta
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Utile?
1–10 di 17 domande  
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto