Documenti fondamentali
L8912
Sigma-Aldrich
L-Leucine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Sinonimo/i:
(S)-Leucine, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
Scegli un formato
10 MG
21,30 €
25 G
58,30 €
100 G
197,00 €
1 KG
778,00 €
21,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
21,30 €
25 G
58,30 €
100 G
197,00 €
1 KG
778,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Beilstein:
1721722
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
21,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
L-Leucine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Origine biologica
non-animal source
agenzia
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Saggio
98.5-101.0%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D 14.9 to 16.0°, c = 4 in 6 M HCl
[α]25/D 14.9 to 17.3 °, c = 4 in 6 M HCl
Qualità
meets EP, JP, USP testing specifications
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
1 M HCl: 50 mg/mL
Cationi in tracce
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
applicazioni
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
Leucine is a non-glucogenic, and essential amino acid. It is a branched-chain amino acid that is a structural component of proteins.[1]
Applicazioni
L-Leucine has been used:
  • as a hypertrophic agent to monitor its effects on myotubes.[2]
  • as a component of PMG media for culturing yeast.[3]
  • in myotube protein synthesis analysis in skeletal muscle cells.[4]
  • to study its effects on hepatic lipid metabolism.[5]
Azioni biochim/fisiol
Leucine plays a role in intracellular signaling, gene transcription, and translation. It promotes the synthesis of protein by activating the mammalian target of the rapamycin (mTOR) signaling pathway in placental cells, skeletal muscles, and adipose tissue.[6] Leucine inhibits protein degradation and promotes mitochondrial biogenesis, glucose metabolism, and fatty acid oxidation to provide energy for protein synthesis.[1]
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
The product is intended for laboratory use only, and it is not suitable for drug, household, or other purposes.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
L-arginina from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A8094
L-arginina
L-Leucine for biochemistry
Millipore
1.05360
L-Leucine
The role of leucine and its metabolites in protein and energy metabolism
Duan Y, et al.
Amino Acids, 48(1), 41-51 (2016)
Leucine in Obesity: Therapeutic Prospects
Yao K, et al.
Trends in Pharmacological Sciences, 37(8), 714-727 (2016)
Optimization of an in vitro bioassay to monitor growth and formation of myotubes in real time
Sylvia M
Bioscience Reports (2016)
(-)-Epicatechin and its colonic metabolite hippuric acid protect against dexamethasone-induced atrophy in skeletal muscle cells
Edwards S J, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 110, 109150- 109150 (2022)
Susan A Masino
Ketogenic Diet and Metabolic Therapies: Expanded Roles in Health and Disease (2016)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf