Documenti
R6504
Sigma-Aldrich
Terreno di coltura RPMI-1640
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
Roswell Park Memorial Institute medium is commonly known as RPMI. It is a form of medium used in cell culture and tissue culture. This medium contains phosphate and is formulated for use in a 5% carbon dioxide atmosphere. It is used for the growth of human lymphoid cells.
Applicazioni
RPMI-1640 Medium is used for the following applications:
  • used in cell culture medium (i.e. Murine thymoma EL-4 cells were cultured in RPMI 1640 medium supplemented with other components)
  • used for the mycobacterial infection of splenocytes (in antibiotic-free RPMI 1640 medium)
  • used for cell isolation and culture
  • used in culture medium (as one of the component) during lymphocyte separation and culture, ELISPOT Assay, Ex Vivo proliferation assay
  • used in medium for gp39 gene expression and CD40-Immunoglobuin binding assays
  • used for the preparation of antifungal agents
Quantità
Formulated to contain 10.4 grams of powder per liter of medium.
Ricostituzione
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
R Roubenoff et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 53(1), M20-M26 (1998-02-19)
To determine the association among aging, inflammation, and cytokine production by peripheral blood mononuclear cells. We examined production of interleukin-1 beta (IL-1 beta), tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra), and IL-6 in 711 elderly participants in the Framingham
Hui Tian et al.
Analytical chemistry, 88(23), 11384-11389 (2016-11-02)
MicroRNA (miRNA) analysis in a single cell is extremely important because it allows deep understanding of the exact correlation between the miRNAs and cell functions. Herein, we wish to report a highly sensitive and precisely quantitative assay for miRNA detection
Hemalata Deshmukh et al.
Frontiers in immunology, 11, 550827-550827 (2020-10-31)
Invasive fungal infections caused by Aspergillus (A.) and Mucorales species still represent life-threatening diseases in immunocompromised individuals, and deeper knowledge about fungal interactions with elements of innate immunity, such as complement and platelets, appears essential for optimized therapy. Previous studies
Sook Yee Boo et al.
Scientific reports, 10(1), 18348-18348 (2020-10-29)
The infectious bursal disease (IBD) is an acute immunosuppressive viral disease that significantly affects the economics of the poultry industry. The IBD virus (IBDV) was known to infect B lymphocytes and activate macrophage and T lymphocytes, but there are limited
Manuel Cuenca-Estrella et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(11), 3644-3647 (2002-10-18)
A two-laboratory study was performed to evaluate the correlation between the NCCLS M27-A and EUCAST microdilution procedures for antifungal testing of Candida spp. A panel of 109 bloodstream isolates was tested against amphotericin B, flucytosine, fluconazole, and itraconazole. Overall, the
Articoli
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.