P4978
Phosphatase, Alkaline from calf intestine
buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CIAP, CIP, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
~80 kDa
Concentrazione
≥10,000 units/mL
N° accesso UniProt
Attività estranea
DNase, RNase, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... ALPI(280993)
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Definizione di unità
Altre note
Inibitore
Prodotti correlati
Substrato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
CIP is used to remove 5’-phosphate groups from DNA, RNA and both ribo and deoxy-ribonucleoside triphosphates. Detailed protocol on how to dephosphorylate DNA.
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)