Documenti fondamentali
P0114
Sigma-Aldrich
Fosfatasi, alcalina
BioUltra, ≥5,700 DEA units/mg protein
Sinonimo/i:
Fosfatasi alcalina, Fosfoidrolasi di monoesteri ortofosforici (alcalino ottimale)
Scegli un formato
10000 UNITS
515,00 €
50000 UNITS
1.930,00 €
515,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10000 UNITS
515,00 €
50000 UNITS
1.930,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
515,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Stato
(40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
Attività specifica
≥5,700 DEA units/mg protein
PM
dimer ~160 kDa
Concentrazione
≥10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La fosfatasi alcalina da mucosa intestinale bovina è sia una fosfomonoesterasi sia una pirofosfatasi. [1]
Applicazioni
Grado di attività altamente specifico consigliato per la coniugazione di anticorpi e proteine.
La fosfatasi alcalina da mucosa intestinale bovina è stata utilizzata in uno studio per misurare la cinetica dell′idrolisi di tre monoesteri di alchil fosfato polifluorurati con diversa lunghezza della catena fluorurata. [2] È stata inoltre adoperata in uno studio per mostrare che l′espressione a sviluppo controllato degli isosomi C-1 e C-2 indica alterazioni funzionali della fosfatasi alcalina intestinale con maturazione dei tessuti. [3]
La fosfatasi alcalina può essere utilizzata per defosforilare la caseina e altre proteine. La fosfatasi alcalina può essere adoperata anche per defosforilare i terminali 5′ del DNA o dell′RNA per prevenire l′auto-legatura. Il DNA e l′RNA possono anche essere marcati con il fosfato radiomarcato (tramite la T4 polinucleotide chinasi) dopo la defosforilazione con la fosfatasi alcalina.
Azioni biochim/fisiol
La fosfatasi alcalina ha dimostrato di esercitare effetti antinfiammatori ed è in grado di ridurre la gravità dello shock settico tramite la detossificazione del lipide A. [4][5]
L′enzima ha un′ampia specificità per gli esteri fosforici di alcoli, ammine, pirofosfato e fenoli. Viene utilizzato abitualmente per defosforilare le proteine e gli acidi nucleici.
Proprietà fisiche
La fosfatasi alcalina intestinale bovina è una glicoproteina dimerica derivata dalla membrana. Ne esistono almeno tre isoforme, che generalmente possiedono due glicani N-legati e uno o più glicani O-legati per monomero.
La fosfatasi alcalina intestinale bovina è una glicoproteina dimerica derivata dalla membrana. Ne esistono almeno tre isoforme, che generalmente possiedono due glicani N-legati e uno o più glicani O-legati per monomero.2 L′enzima richiede zinco e ioni bivalenti di magnesio o calcio per svolgere l′attività.
Definizione di unità
Un′unità DEA idrolizza 1 μmole di 4-nitrofenil fosfato in un minuto a pH 9,8 e a 37 °C (un′unità di glicina è equivalente a circa 3 unità DEA).
Stato fisico
Soluzione in glicerolo al 40% contenente 6 mM di Tris, 6 mM di MgCl2 e 0,12 mM di ZnCl2, pH 7,6 circa
Risultati analitici
Le dimensioni delle confezioni sono basate su unità DEA.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Suzanne Kats et al.
Recent patents on inflammation & allergy drug discovery, 3(3), 214-220 (2009-06-19)
Laboratory and clinical data have implicated endotoxin as an important factor in the inflammatory response to cardiopulmonary bypass. Alkaline phosphatase prevents endotoxin-induced systemic inflammation in animals and humans. We assessed the effects of the administration of bovine intestinal alkaline phosphatase
Dagmara Wojcik-Grzybek et al.
International journal of molecular sciences, 23(6) (2022-03-26)
Inflammatory bowel diseases (IBD) are commonly considered as Crohn's disease and ulcerative colitis, but the possibility that the alterations in gut microbiota and oxidative stress may affect the course of experimental colitis in obese physically exercising mice treated with the
M Besman et al.
The Journal of biological chemistry, 260(20), 11190-11193 (1985-09-15)
Alkaline phosphatases from calf and bovine small intestines have been isolated in homogeneous form from both mucosa and luminal contents. The detergent-solubilized calf enzyme resolves into two peaks of activity, C-1 and C-2, on chromatofocusing. Only one of these activity
Senem Aykul et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Adipose tissues (AT) expand in response to energy surplus through adipocyte hypertrophy and hyperplasia. The latter, also known as adipogenesis, is a process by which multipotent precursors differentiate to form mature adipocytes. This process is directed by developmental cues that
Fuhong Su et al.
Critical care medicine, 34(8), 2182-2187 (2006-06-16)
Alkaline phosphatase may decrease the harmful effects of lipopolysaccharide by detoxifying lipid A. The aim of this study was to investigate whether administration of alkaline phosphatase is beneficial in a clinically relevant septic shock model. Interventional laboratory study. University hospital
Protocolli
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)