The product is supplied in a solution of 50% (v/v) glycerol, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 25 mM KCl, 2 mM DTT, 0.1 mM EDTA, and 0.1 uM ATP.
P4390
Polynucleotide Kinase from T4-infected Escherichia coli
10 units/μL, buffered aqueous glycerol solution
Scegli un formato
219,00 €
Scegli un formato
About This Item
219,00 €
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
33 kDa
Concentrazione
10 units/μL
Attività estranea
Endonuclease and exonuclease, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
- Sequencing or nucleic acid tagging (DNA and RNA) by 5′-end labeling
- 5′ phosphorylation of oligonucleotides
- Removal of 3′-phosphate groups from phosphorylpolynucleotides
Componenti
Principio
1. Forward reaction: Transfer of the labeled γ-phosphate from [γ-32P]-ATP to the free 5′-hydroxyl group of the substrate.
5′-HO-DNA + [γ-32P]-ATP → 5′-32PO-DNA + ADP.
Substrates that do not have a free 5′-hydroxyl require prior dephosphorylation by alkaline phosphatase.
2. Exchange reaction: First, the terminal 5′-phosphate is transferred from the substrate to ADP present in the reaction mixture. Then, the labeled γ-phosphate from [γ-32P]-ATP is transferred to the free hydroxyl group of the substrate.
5′-PO-DNA + ADP → 5′-HO-DNA + ATP
5′-HO-DNA + [γ-32P]-ATP → 5′-32PO-DNA + ADP
Definizione di unità
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Does "Polynucleotide Kinase from T4-infected Escherichia coli" is provided with buffer. what is composition of buffer.
1 risposta-